Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nicotinamide, 99%
Codice prodotto. 10163270 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10163270 500 g Plastic bottle 500g
10447710 100 g Plastic bottle 100g
10117953 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10163270 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 128275000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-92-0 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-92-0
Formula molecolare C6H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 122.13
Numero MDL MFCD00006395
InChI Key DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nicotinamide, niacinamide, 3-pyridinecarboxamide, vitamin pp, nicotinic acid amide, papulex, aminicotin, amixicotyn, nicobion, nicotylamide
PubChem CID 936
ChEBI CHEBI:17154
IUPAC Name pyridine-3-carboxamide
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Nicotinamide
Nota nome 98%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 128.0°C to 131.0°C
Colore White
pH 6.0 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Punti di ebollizione 150.0°C to 160.0°C
Punto d'infiammabilità >150°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (4 hrs) (silica gel)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 22, 40
Indice di Merck 15, 6608
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: 1g/1.5mL alcohol,1g/10mL glycerol
Peso formulazione 122.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nicotinamide