Learn More
Nicotinamide Adenine Dinucleotide, Serva Electrophoresis™
Codice prodotto. 11458462
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11458462 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11458462 Fornitore Serva Electrophoresis N. del fornitore 3031102
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Specifica
CAS 53-84-9
Imballaggio 1g
Formula molecolare C21H27N7O14P2
Numero MDL MFCD00150377
Quantità 1 g
Sinonimo nadide, nad+, coenzyme i, beta-nad, beta-nad+, diphosphopyridine nucleotide, beta-diphosphopyridine nucleotide, enzopride, nicotinamide adenine dinucleotide, codehydrase i
InChI Key BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-5-{[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl phosphonato)oxy]methyl}-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-3-carbamoyl-1λ⁵-pyridin-1-ylium
Molecular Weight (g/mol) 663.43
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540