Learn More
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate, 98+%
Codice prodotto. 10006153 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10006153 5 g Bottiglia in vetro 5g
10245460 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10714641 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10006153 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 124530050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53-84-9
Formula molecolare C21H27N7O14P2
Molecular Weight (g/mol) 663.43
Numero MDL MFCD00150377
InChI Key BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Sinonimo nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
IUPAC Name [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 6429
Informazioni di solubilità (1% in water) Clear colorless
Peso formulazione 663.43
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline