Learn More
β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide, Oxidized, Free Acid, 99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11400222 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11400222 1 g 1g
11410222 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11400222 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0216004701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    216.30€ / 1g
    Risparmia 11.70€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Identificatori chimici
CAS 53-84-9
Formula molecolare C21H27N7O14P2
Molecular Weight (g/mol) 663.43
Numero MDL MFCD00150377
InChI Key BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Sinonimo nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
IUPAC Name [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide, Oxidized, Free Acid
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.99
Quantità 1 g
Peso formulazione 663.4 (Anhydrous)
Forma fisica Powder