Learn More
β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate, Monosodium Salt, Tetrahydrate
Codice prodotto. 15845348 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1g
250mg
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15845348 500 mg Flacone in plastica 500mg
15835348 250 mg Flacone in plastica 250mg
15815198 1 g Flacone in plastica 1g
15825198 5 g Flacone in plastica 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15845348 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J22655.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1184-16-3 | C21H27N7NaO17P3 | 765.39 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1184-16-3
Formula molecolare C21H27N7NaO17P3
Molecular Weight (g/mol) 765.39
Numero MDL MFCD00036973
InChI Key JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
Sinonimo nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
PubChem CID 131845262
IUPAC Name [[(2 R,3 R,4 R,5 R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate;sodiμm
SMILES [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt tetrahydrate
Forma fisica Powder
Quantità 500 mg
Beilstein 4779954
Peso formulazione 837.45
Imballaggio Flacone in plastica