Learn More
Nicotinamide, MedChemExpress
Beschreibung
Nicotinamide is a form of vitamin B3 or niacin that inhibits sirtuin 2 (SIRT2) activity in vitro, with an EC50 of 2 μM. Nicotinamide inhibits up to 90% melanoma cell number and increases cellular NAD+, ATP, ROS levels. Nicotinamide inhibts tumor growth in vivo and improves survival of melanoma-bearing mice, which can be used for the research of skin cancers such as melanoma.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Nicotinamide |
| CAS | 98-92-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C6H6N2O |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Niacinamide Nicotinic acid amide |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (409.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (409.43 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CN=C1)N |
| Molecular Weight (g/mol) | 122.12 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?