Learn More
Nicotinamide N-oxide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16434596
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16434596 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16434596 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101407
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Nicotinamide N-oxide, an in vivo nicotinamide metabolite, is a potent, and selective antagonist of the CXCR2 receptor.
Nicotinamide N-oxide, an in vivo nicotinamide metabolite, is a potent, and selective antagonist of the CXCR2 receptor.
Specifica
Materiale o nome chimico Nicotinamide N-oxide
CAS 1986-81-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H6N2O2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità H2O : 20 mg/mL (144.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (72.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C[N+]([O-])=CC=C1)N
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Peso formulazione 138.12
Percent Purity 99.93%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only