Learn More
R&D Systems™ Nicotinamide
Description
Nicotinamide is an anti-inflammatory agent. Inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP-1) enzymes. NAD+ precursor. Promotes differentiation of mesenchymal stem cells to insulin producing cells when used in combination with growth factors and high glucose concentration. Nicotinamide also acts as a SIRT1 inhibitor and promotes the expansion of hematopoietic progenitor cells
For more information about how Nicotinamide may be used, see our protocol:
3D Culture of Lung Alveolar Cells
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Nicotinamide |
| CAS | 98-92-0 |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C6H6N2O |
| Peso formulazione | 122.12 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 122.127 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?