Learn More
Nicotinamide, TRC
Codice prodotto. 30133058
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133058 100 g 100g
17972125 1 g 1g
17950885 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133058 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN407750100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-92-0
Formula molecolare C6 H6 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Sinonimo Nicotinamide, 3-Pyridinecarboxamide, 3-(Aminocarbonyl)pyridine, 3-Amidopyridine, 3-Carbamoylpyridine, 3-Pyridinecarboxylic acid amide, Aminicotin, Benicot, Delonin Amide, Dipegyl, NAM, NSC 13128, NSC 27452, Niacinamide, Niavit PP, Nicamina, Nicamindon, Nicasir, Nicobion, Nicofort, Nicosan 2, Nicosylamide, Nicotilamide, Nicotine acid amide, Nicotinic acid amide, Nicotinic amide, Nicotylamide, Nicovit, Nicovitina, Nictoamide, Niocinamide, Niozymin, Papulex, Pelmin, Pelmine, Pelonin amide, Vi-Nicotyl, Vitamin B, Vitamin B3, m-(Aminocarbonyl)pyridine, β-Pyridinecarboxamide
IUPAC Name pyridine-3-carboxamide
SMILES NC(=O)c1cccnc1
Specifica
Materiale o nome chimico Nicotinamide (Vitamin B3)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Peso formulazione 122.048
Percent Purity >95%