Learn More
(±)-Nicotine-d3 salicylate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15940242 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15940242
Marca: Honeywell Fluka R149510MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
CAS 1173021-00-5
Forma fisica Solid
Industry Type Alkaloids
Quantità 10 mg
Grado Analytical Standard