Learn More
Nicotine Ditartrate Dihydrate, Mikromol™
Descrizione
Nicotine Ditartrate Dihydrate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nicotine ditartrate dihydrate |
| CAS | 6-3-6019 |
| Nomi componenti o analita | Nicotine ditartrate dihydrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H14 N2 . 2 C4 H6 O6 . 2 H2 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Nicotine ditartrate dihydrate, 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridine bis[(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate] dihydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14N2.2C4H6O6.2H2O/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H2/t10-;2*1-,2-;;/m011../s1 |
| SMILES | O.O.CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine;dihydrate |
| Vedi altri risultati |