Learn More
Nicotine Bitartrate Dihydrate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11482902 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11482902 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11482902 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215355483
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
CAS: 6-3-6019 | C18H30N2O14 | 498.44 g/mol
Identificatori chimici
Formula molecolare C18H30N2O14
Molecular Weight (g/mol) 498.44
Numero MDL MFCD00150899
InChI Key LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
SMILES O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Nicotine Bitartrate Dihydrate
CAS 6-3-6019
Punto di fusione 93°C to 95°C (literature)
Colore White
pH 3.18 (10% aq. soln.) (literature)
Quantità 250 mg
Sinonimo nicotine ditartrate dihydrate, unii-r7m676m8yv, nicotine bitartrate usan, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid;3-2s-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine;dihydrate, nicotine bitartrate who-dd, nicotine acid tartrate dihydrate, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine bis 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate dihydrate, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3-2s-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine; dihydrate, 3-2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl pyridine, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:2 , dihydrate
Informazioni di solubilità Soluble in water (50mg/mL - clear to slightly hazy, colorless to faint yellow solution) or alcohol.
IUPAC Name bis((2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid) 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine dihydrate
Peso formulazione 498.44
Forma fisica Powder