Learn More
Nicotinic acid, 99.5%
Codice prodotto. 10591751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10591751 100 g Plastic bottle 100g
10591561 5 g Glass Bottle 5g
10081320 500 g Plastic bottle 500g
10722374 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
15119173 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10591751 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128291000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 59-67-6 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-67-6
Formula molecolare C6H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 123.11
Numero MDL MFCD00006391
InChI Key PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
PubChem CID 938
ChEBI CHEBI:15940
IUPAC Name pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Nicotinic acid
Nota nome 99.5%
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Punto di fusione 236.0°C to 239.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max. (105°C, 1 hr.)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 22,38
Indice di Merck 15,661
Informazioni di solubilità Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol (10g/L at 20°C),eth,er,soluble in propylene glycol,in alkali hydroxides,and carbonates,freely soluble in boiling water or boiling ethanol
Peso formulazione 123.11
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nicotinic acid