Learn More
Nicotinic Acid EP Impurity E (Isoniazid EP Impurity A), Mikromol™
Codice prodotto. 30052590
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052590 25 mg 25mg
17974166 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052590 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0553.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nicotinic Acid EP Impurity E (Isoniazid EP Impurity A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid)
CAS 55-22-1
Nomi componenti o analita Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H5 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Isoniazid Impurity A, Nicotinic Acid Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1ccncc1
IUPAC Name pyridine-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 123.11
Quantità 25 mg
Peso formulazione 123.032 g/mol