Learn More
Nicotinic acid hydrazide, 97%
Codice prodotto. 10583881 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10583881 25 g Plastic bottle 25g
10437540 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10583881 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148200250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 553-53-7 | C6H7N3O | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 553-53-7
Formula molecolare C6H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00006383
InChI Key KFUSANSHCADHNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nicotinohydrazide, nicotinic acid hydrazide, nicotinic hydrazide, niazid, nicotinylhydrazide, nicotinoyl hydrazine, 3-pyridoyl hydrazine, 3-pyridylcarbonylhydrazine, nicotinoyl hydrazide, hydrazine, nicotinoyl
PubChem CID 11112
IUPAC Name pyridine-3-carbohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Nicotinic acid hydrazide
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 160°C to 163°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 22, 41
Indice di Merck 09, 6345
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in benzene
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Needle-like Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nicotinic acid hydrazide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.