Learn More
Nicotinic Acid, TRC
Codice prodotto. 30135118
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135118 10 g 10g
17941165 1 g 1g
17992485 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135118 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN42925010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-67-6
Formula molecolare C6 H5 N O2
Molecular Weight (g/mol) 123.11
Sinonimo Nicotinic Acid, Methyl Nicotinate Imp. A (EP), 3-Pyridinecarboxylic acid, Nicotinic acid, 3-Carboxylpyridine, 3-Carboxypyridine, 3-Pyridylcarboxylic acid, Akotin, Apelagrin, CaRo 03, Daskil, E 375, Efacin, Enduracin, Linic, Microvit B3 Promix Niacin, NSC 169454, Niac, Niacin, Niacor, Niaspan, Nicacid, Nicangin, Nico-Span, Nicobid, Nicodelmine, Nicolar, Niconacid, Nicosan 3, Nicotinipca, Nicyl, Nyclin, Pellagrin, Pelonin, SR 4390, Slo-niacin, Vitamin B3, Vitamin B5, Wampocap, β-Pyridinecarboxylic acid
IUPAC Name pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1cccnc1
Specifica
Materiale o nome chimico Niacin (Nicotinic Acid)
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Peso formulazione 123.032