Learn More
Nicotinonitrile-d4, CDN
Codice prodotto. 30326246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.25 g
Dimensione della confezione:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326246 0.25 g 0.25g
30322814 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30326246 Fornitore CDN N. del fornitore CDND71130.25G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Cyanopyridine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-32-7
Formula molecolare C6 2H4 N2
Quantità 0.25 g
InChI Formula InChI=1 S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5 H/i1D,2 D,3 D,5 D
SMILES [2 H]c1nc([2 H])c(C#N)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC Name 2,4,5,6-tetradeuteriopyridine-3-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 108.13
Peso formulazione 108.0626 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity