Learn More
R&D Systems™ Nifedipine
Descrizione
L-type calcium channel blocker.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nifedipine |
| CAS | 21829-25-4 |
| Quantità | 100 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C17H18N2O6 |
| Forma fisica | Solid |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 346.34 |