Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nifedipine, 98+%
Codice prodotto. 10405795 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10405795 1 g Bottiglia in vetro 1g
10365991 5 g Bottiglia in vetro 5g
10036213 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10405795 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 329270010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21829-25-4 | C17H18N2O6 | 346.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21829-25-4
Formula molecolare C17H18N2O6
Molecular Weight (g/mol) 346.34
Numero MDL MFCD00057326
InChI Key HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nifedipine, procardia, adalat, procardia xl, adalat cc, cordipin, corinfar, fenihidine, citilat, oxcord
PubChem CID 4485
ChEBI CHEBI:7565
IUPAC Name dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Nifedipine
Punto di fusione 171.0°C to 175.0°C
Colore White to Yellow
Residuo della combustione 0.1% max.
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 22, V,4, 268
Indice di Merck 15, 6613
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform,benzene,dioxane,,methanol,ethanol
Peso formulazione 346.3
Percent Purity 98.0 to 102.0% (on dried substance)
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nifedipine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico