Learn More
Nifedipine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462119
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462119 1 g 1g
16450858 5 g -
16408448 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16462119 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0284
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Nifedipine (BAY-a-1040) is a potent calcium channel blocker and drug of choice for cardiac insufficiencies.
Nifedipine (BAY-a-1040) is a potent calcium channel blocker and drug of choice for cardiac insufficiencies.
Specifica
Materiale o nome chimico Nifedipine
CAS 21829-25-4
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H18N2O6
Quantità 1 g
Sinonimo BAY-a-1040
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (288.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.89 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)OC
Molecular Weight (g/mol) 346.33
Peso formulazione 346.33
Percent Purity 99.35%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only