Learn More
Nifekalant Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 17942885
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17942885 1 g 1g
17952025 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17942885 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4571001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130656-51-8
Formula molecolare C19 H27 N5 O5 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 441.9091
Sinonimo 6-[[2-[(2-Hydroxyethyl)[3-(4-nitrophenyl)propyl]amino]ethyl]amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione Hydrochloride, MS 551, Shinbit
IUPAC Name 6-[2-[2-hydroxyethyl-[3-(4-nitrophenyl)propyl]amino]ethylamino]-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione;hydrochloride
SMILES Cl.CN1C(=O)C=C(NCCN(CCO)CCCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])N(C)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nifekalant Hydrochloride
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C19H27N5O5.ClH/c1-21-17(14-18(26)22(2)19(21)27)20-9-11-23(12-13-25)10-3-4-15-5-7-16(8-6-15)24(28)29;/h5-8,14,20,25H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
Peso formulazione 441.1779