Learn More
Niflumic Acid, LoGiCal
Codice prodotto. 30460304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460304 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460304 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0850.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Niflumic Acid
CAS 4394-00-7
Nomi componenti o analita Niflumic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H9 F3 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Niflumic Acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]nicotinic acid, UP-83, Actol, Forenol, Landruma, Nifluril, 2-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-toluidino)nicotinic acid
InChI Formula InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
Tipo di soluzione Neat
SMILES OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC Name 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 282.22
Quantità 10 mg
Peso formulazione 282.0616 g/mol