Learn More
Niflumic acid, MedChemExpress
Descrizione
Niflumic acid, a Ca2+-activated Cl- channel blocker, is an analgesic and anti-inflammatory agent used in the treatment of rheumatoid arthritis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Niflumic acid |
| CAS | 4394-00-7 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C13H9F3N2O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.33 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CN=C1NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 282.22 |
| Peso formulazione | 282.22 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only