Learn More
Niflumic Acid, Mikromol™
Descrizione
Niflumic Acid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Niflumic Acid |
| CAS | 4394-00-7 |
| Nomi componenti o analita | Niflumic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H9 F3 N2 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Niflumic Acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]nicotinic acid, UP-83, Actol, Forenol, Landruma, Nifluril, 2-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-toluidino)nicotinic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20) |
| SMILES | OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid |
| Vedi altri risultati |