Learn More
Nifuroxazide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461456
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
200mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16461456 200 mg 200mg
16452276 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16461456 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1436
MedChemExpress Nifuroxazide is an effective inhibitor of STAT3, also exerts potent anti-tumor and anti-metastasis activity.
Nifuroxazide is an effective inhibitor of STAT3, also exerts potent anti-tumor and anti-metastasis activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Nifuroxazide
CAS 965-52-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H9N3O5
Quantità 200 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 155 mg/mL (563.19 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)C2=CC=C(O)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 275.22
Peso formulazione 275.22
Percent Purity 98.51%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only