Learn More
Nifursol (~90%), TRC
Codice prodotto. 30137888
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137888 50 mg 50mg
30132750 5 mg 5mg
17922355 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137888 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN45870050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16915-70-1
Formula molecolare C12 H7 N5 O9
Molecular Weight (g/mol) 365.21
Sinonimo 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid 2-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid [(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylic acid (5-nitrofurfurylidene)hydrazide, Histomon, Nifursol, Salfuride, Sulfuride
IUPAC Name 2-hydroxy-3,5-dinitro-N-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]benzamide
SMILES Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico Nifursol
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H7N5O9/c18-11-8(3-6(15(20)21)4-9(11)16(22)23)12(19)14-13-5-7-1-2-10(26-7)17(24)25/h1-5,18H,(H,14,19)/b13-5+
Peso formulazione 365.0244