Learn More
Nifursol, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nifursol |
| CAS | 16915-70-1 |
| Nomi componenti o analita | Nifursol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H7 N5 O9 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid 2-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid [(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylic acid (5-nitrofurfurylidene)hydrazide, Histomon, Nifursol, Salfuride, Sulfuride |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H7N5O9/c18-11-8(3-6(15(20)21)4-9(11)16(22)23)12(19)14-13-5-7-1-2-10(26-7)17(24)25/h1-5,18H,(H,14,19)/b13-5+ |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Vedi altri risultati |