Learn More
Nifursol, MedChemExpress
Descrizione
Nifursol is a potent and orally active veterinary antibiotic for the prevention of histomoniasis. Nifursol rapidly metabolizes to form the metabolic marker 3,5-dinitrosalicyclic acid hydrazide (DNSAH) which can persist for a long time. Nifursol is widely used for the research of Escherichia Gastroenteropathy in poultry, fowl and aquatic animal.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nifursol |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 16915-70-1 |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H7N5O9 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (136.91 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N/N=C/C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)C2=CC([N+]([O-])=O)=CC([N+]([O-])=O)=C2O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only