Learn More
Berthold Technologies NightSHADE Evo LB 985N in Vivo Imaging System For Plants
Codice prodotto. 31777401 Sfoglia Tutto Berthold Technologies Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Plant in Vivo Imaging
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione)
31777401 Plant in Vivo Imaging
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 31777401 Fornitore Berthold Technologies N. del fornitore 7303710
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Modular, easy-to-use optical imaging system for in vivo plant analysis and luminescence and fluorescence monitoring.
  • Back-illuminated (backlit) CCD camera with high quantum efficiency across the visible to near-infrared range
  • Cooling up to -100°C (delta) to reduce background and improve sensitivity during long exposure times
  • Camera mounting options: top view or lateral (side view)
  • Side view supports imaging of upright seedlings in natural vertical orientation
  • Temperature-controlled base plate adjustable from 15 to 30°C
  • Two LED panels with four colors each
  • Individual control of LED intensity and duration for daylight simulation with spectral and intensity gradients
  • Compatible with external environmental chambers for humidity control
  • Light-tight ports for light guides, cables, or tubing
  • Multiple sample table options available
  • Turntable option for unattended processing of multiple samples
  • Anti-condensation table for up to 9 Petri dishes with temperature control and circular airflow to prevent lid condensation
Applications
  • Protein-protein interaction studies
  • Circadian rhythm analysis
  • Stress monitoring
  • Pathogen monitoring
Specifica
Tipo Imaging System
Colore Light Gray
Da utilizzare con (applicazione) Plant in Vivo Imaging
Tensione 110/240 V
Altezza (sistema metrico) 920 mm
Larghezza (sistema metrico) 600 mm
Peso (sistema metrico) 45 kg