Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nigrosine, pure, water soluble
Codice prodotto. 10321161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10321161 500 g Glass bottle 500g
10177370 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10321161 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 415685000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 8005-03-6 | C22H14N6Na2O9S2 | 616.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8005-03-6
Formula molecolare C22H14N6Na2O9S2
Molecular Weight (g/mol) 616.49
Numero MDL MFCD00044681
InChI Key HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Sinonimo Acid Black 2, C.I. 50420
PubChem CID 44134531
IUPAC Name disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Nigrosine
Nota nome pract.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Black to Black/Red
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Quantità 500 g
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Grado Pure