Learn More
NIH-12848, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469886
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16469886 50 mg 50mg
16463358 10 mg 10mg
16426087 5 mg -
16424606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16469886 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101423
MedChemExpress NIH-12848 is a putative phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase γ (PI5P4Kγ) inhibitor with an IC50 of 1 μM.
NIH-12848 is a putative phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase γ (PI5P4Kγ) inhibitor with an IC50 of 1 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico NIH-12848
CAS 959551-10-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H14F3N3S
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.46 mM)
SMILES FC(C1=CC=CC=C1C2=NC(NCC3=CC=CS3)=C4C=CC=CC4=N2)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 385.41
Peso formulazione 385.41
Percent Purity 98.06%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only