Learn More
Novus Biologicals™ NIH 3T3 CoCl2 treated/Untreated Cell Lysate
Codice prodotto. 18674906 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18674906 2 Vials pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18674906 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP311855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00€
    422.10€ / pezzi 2
    Risparmia 24.90€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Cell Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Metodo di preparazione NIH 3T3 whole cell lysate is provided as a Western blot positive control. The lysates are provided as a set of treated and untreated samples. Use 10 μL / lane for a standard mini-gel blot (1.0 mg/mL).
Quantità 2 Vials
Specie ospite Mouse
Content And Storage Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio NIH 3T3