Learn More
Novus Biologicals™ NIH 3T3 Nuclear Cell Lysate
Codice prodotto. 18583503 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 mg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18583503 0.05 mg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18583503 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore L018V4
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
Nuclear Extract Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Metodo di preparazione Use it directly for immuno-precipitation, or heat lysate with SDS gel loading buffer to 95C for 5 minutes followed by rapid cooling for western blot application. If dissociating conditions are required, add reducing agent prior to heating.
Quantità 0.05 mg
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio NIH 3T3