missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nikethamide, MedChemExpress

Codice prodotto. 16442329
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16442329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16442329 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1280
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Nikethamide, one of the respiratory central stimulants, has the potential for respiratory failure research.

Nikethamide, one of the respiratory central stimulants, has the potential for respiratory failure research.

Specifica

Materiale o nome chimico Nikethamide
CAS 59-26-7
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H14N2O
Quantità 1 g
Sinonimo N,N-Diethylnicotinamide
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 50 mg/mL (280.54 mM) ∣DMSO : ≥ 1 mg/mL (5.61 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1)N(CC)CC
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 98.2%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.