Learn More
Nikethamide, Mikromol™
Codice prodotto. 18062370
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18062370 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18062370 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0627.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nikethamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nikethamide
CAS 59-26-7
Nomi componenti o analita Nikethamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H14 N2 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Nikethamide
InChI Formula InChI=1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)C(=O)c1cccnc1
IUPAC Name N,N-diethylpyridine-3-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Quantità 500 mg
Peso formulazione 178.1106 g/mol