Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nile Blue A, pure, certified
Codice prodotto. 10791822 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10791822 10 g Glass bottle 10g
10606124 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10791822 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 415690100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 3625-57-8 | C40H40N6O6S | 732.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3625-57-8
Formula molecolare C40H40N6O6S
Molecular Weight (g/mol) 732.84
Numero MDL MFCD00064529
InChI Key QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Nile blue sulfate, C.I. 51180
PubChem CID 19256
IUPAC Name [9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-5-ylidene]azanium;sulfate
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Nile Blue A
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 1.01 to 1.16
Contenuto di colorante 70% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 635 to 646nm
Imballaggio Glass bottle
Beilstein 27, 404
Colore Black to Green
Quantità 10 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 732.87
Grado Pure