Learn More
Nile blue A (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30137189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Pakningsstørrelse
30137189 5 g 5g
30136500 10 g 10g
30008515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4642135G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3625-57-8
Formula molecolare 2 C20 H20 N3 O . O4 S
Molecular Weight (g/mol) 732.85
Sinonimo Nile Blue A
IUPAC Name (5-aminobenzo[a]phenoxazin-9-ylidene)-diethylazanium;sulfate
SMILES CC[N+](=C1C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34)CC.CC[N+](=C5C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78)CC.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Materiale o nome chimico Nile Blue sulfate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Peso formulazione 732.273
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.