Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nile Red, 99%, pure
Codice prodotto. 10658904 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10658904 1 g Glass bottle 1g
10464311 100 mg Glass bottle 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10658904 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 415710010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7385-67-3 | C20H18N2O2 | 318.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7385-67-3
Formula molecolare C20H18N2O2
Molecular Weight (g/mol) 318.38
Numero MDL MFCD00011639
InChI Key VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Nile blue A oxazone
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Specifica
Materiale o nome chimico Nile Red
Punto di fusione 203.0°C to 205.0°C
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 99%
Beilstein 27, II, 468
Indice di Merck 15, 6628
Informazioni di solubilità Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetonitrile, chloroform, thf,, ethanol, dmso, cs2, benzene, nitrobenzene, pyridin, e, hexane, diethyl ether
Spettro a infrarossi Authentic
IUPAC Name 8-(diethylamino)-12H-10-oxa-5-azatetraphen-12-one
Peso formulazione 318.38
Percent Purity 99%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
UV_Vis 98.5% min.
Spettrometria UV Complies
Colore Maroon to Red
Quantità 1 g
Forma fisica Powder