Learn More
Nile Red Fluorescent stain for intracellular lipid droplets. MP Biomedicals
Codice prodotto. 11472502 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11472502 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11472502 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215174450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.55€
    56.70€ / 50mg
    Risparmia 2.85€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Nile Red
Nota nome Fluorescent stain for intracellular lipid droplets.
CAS 7385-67-3
Formula molecolare C20H18N2O2
Numero MDL MFCD00011639
Sinonimo Nile Blue A Oxazone, 9-diethylamino-5H-benzo-alpha-phenoxazine-5-one
InChI Key VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
IUPAC Name 9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-5-one
Molecular Weight (g/mol) 318.38
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
Peso formulazione 318.4
Quantità 50 mg