Learn More
Nile red, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11482502 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11482502 250 mg
11492502 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11482502 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215174483
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 7385-67-3
Formula molecolare C20H18N2O2
Molecular Weight (g/mol) 318.38
Numero MDL MFCD00011639
InChI Key VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Nile Blue A Oxazone, 9-Diethylamino-5H-benzo[a]phenoxazine-5-one
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
IUPAC Name 8-(diethylamino)-12H-10-oxa-5-azatetraphen-12-one
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Specifica
Materiale o nome chimico Nile red
Nota nome Determination of lipids, staining whole tissue
Peso formulazione 318.4
Colore Green
Quantità 250 mg
Forma fisica Powder