Learn More
Nile Red, TRC
Codice prodotto. 30134657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134657 25 mg 25mg
30008123 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134657 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN46421825MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7385-67-3
Formula molecolare C20H18N2O2
Molecular Weight (g/mol) 318.37
Sinonimo 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one, A 84655, Nile Blue A Oxazone, Phenoxazone 9
IUPAC Name 9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-5-one
SMILES BrCC1=CC(I)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Nile Red
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H18N2O2/c1-3-22(4-2)13-9-10-16-18(11-13)24-19-12-17(23)14-7-5-6-8-15(14)20(19)21-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3
Peso formulazione 318.1368