Learn More
Nimesulide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30317435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317435 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317435 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA15526500AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nimesulide
CAS 51803-78-2
Nomi componenti o analita Nimesulide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H12 N2 O5 S
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Nimesulide, N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide, 2-Phenoxy-4-nitromethanesulfonanilide, 4'-Nitro-2'-phenoxymethanesulfonanilide, 4-Nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, Aulin, Flogovital, Mesulid, Nimed, Nimepast, Nimulid, Nisulid, Orthobid, Sulidene
InChI Formula InChI=1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name N-(4-nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 308.31
Quantità 1 mL
Peso formulazione 308.0467 g/mol