Learn More
Nimesulide, Mikromol™
Codice prodotto. 18073400
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18073400 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18073400 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0378.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nimesulide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nimesulide
CAS 51803-78-2
Nomi componenti o analita Nimesulide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H12 N2 O5 S
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Nimesulide, N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide, 2-Phenoxy-4-nitromethanesulfonanilide, 4'-Nitro-2'-phenoxymethanesulfonanilide, 4-Nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, Aulin, Flogovital, Mesulid, Nimed, Nimepast, Nimulid, Nisulid, Orthobid, Sulidene
InChI Formula InChI=1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name N-(4-nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 308.31
Quantità 250 mg
Peso formulazione 308.0467 g/mol