Learn More
Nimesulide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nimesulide |
| CAS | 51803-78-2 |
| Formula molecolare | C13 H12 N2 O5 S |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Nimesulide, N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide, 2-Phenoxy-4-nitromethanesulfonanilide, 4'-Nitro-2'-phenoxymethanesulfonanilide, 4-Nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, Aulin, Flogovital, Mesulid, Nimed, Nimepast, Nimulid, Nisulid, Orthobid, Sulidene |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | N-(4-nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 308.31 |
| Peso formulazione | 308.0467 |