Learn More
Nimodipine, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15521242 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15521242 1 g 1g
15535076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15521242 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 329280010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 66085-59-4 | Molecular Formula: C21H26N2O7 | Molecular Weight: 418.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66085-59-4
Formula molecolare C21H26N2O7
Molecular Weight (g/mol) 418.45
Numero MDL MFCD00153848
InChI Key UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo nimodipine, nimotop, periplum, nimodipino, nimodipinum, nymalize, admon, nimodipinum inn-latin, nimodipino inn-spanish, isopropyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-m-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylate
PubChem CID 4497
ChEBI CHEBI:7575
IUPAC Name 3-O-(2-methoxyethyl) 5-O-propan-2-yl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Nimodipine
Punto di fusione 124.0°C to 130.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 4 h)
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,6636
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Peso formulazione 418.44
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)