Learn More
R&D Systems™ Nimodipine
Codice prodotto. 30001106
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001106 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001106 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0600/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.89€
    197.40€ / 100mg
    Risparmia 22.49€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A Tocris product, part of R&D Systems. CaV1.x blocker
L-type Ca2+ channel blocker. Induces autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nimodipine
CAS 66085-59-4
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C21H26N2O7
Peso formulazione 418.45
Purezza >99%
Peso molecolare 418.45