Learn More
Nimodipine, 98+%
Codice prodotto. 15493899
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15493899 1 g 1g
15413909 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15493899 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61287.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Potent L-type calcium channel antagonist | CAS: 66085-59-4 | C21H26N2O7 | 418.45 g/mol
Potent L-type calcium channel antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66085-59-4
Formula molecolare C21H26N2O7
Molecular Weight (g/mol) 418.45
Numero MDL MFCD00153848
InChI Key UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo nimodipine, nimotop, periplum, nimodipino, nimodipinum, nymalize, admon, nimodipinum inn-latin, nimodipino inn-spanish, isopropyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-m-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylate
PubChem CID 4497
ChEBI CHEBI:7575
IUPAC Name 3-(2-methoxyethyl) 5-propan-2-yl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Nimodipine
Colore Yellow
Quantità 1 g
Indice di Merck 14,6551
Peso formulazione 418.44
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder