Learn More
Nimodipine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488196
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488196 100 mg 100mg
16462076 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488196 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0265
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Nimodipine (BAY-e 9736) is an orally active, well-tolerated and light-sensitive dihydropyridine calcium antagonist. Nimodipine can be used for the research of cerebrovascular disorders.
Nimodipine (BAY-e 9736) is an orally active, well-tolerated and light-sensitive dihydropyridine calcium antagonist. Nimodipine can be used for the research of cerebrovascular disorders.
Specifica
Materiale o nome chimico Nimodipine
CAS 66085-59-4
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H26N2O7
Quantità 100 mg
Sinonimo BAY-e 9736
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (238.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC(C)C)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OCCOC
Molecular Weight (g/mol) 418.44
Peso formulazione 418.44
Percent Purity 98.71%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only