Learn More
Nimodipine, Mikromol™
Descrizione
Nimodipine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nimodipine |
| CAS | 66085-59-4 |
| Nomi componenti o analita | Nimodipine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C21 H26 N2 O7 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-(2-methoxyethyl) 5-(1-methylethyl) ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester (9CI), Admon, BAY-e 9736, Nimodipine, Nimodipine AP, Nimotop, Periplum, (+/-)-Nimodipine |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3 |
| SMILES | COCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C)C |
| IUPAC Name | 3-O-(2-methoxyethyl) 5-O-propan-2-yl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Vedi altri risultati |