Learn More
Nimodipine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nimodipine |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3 |
| Peso formulazione | 418.174 |